Learn More
Nickel Electro™ Ustensiles combinés cuillère / spatule double usage en nickel
Code produit 11716567 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
11716567 120 mm 1 pièce
11726567 150 mm 1 pièce
11736567 180 mm 1 pièce
11746567 210 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11716567
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un outil unique pour un usage double. Nickel Electro™ Cuillère/spatule double en nickel : mesurez les liquides et les poudres avec l'extrémité cuillère et divisez et séparez les matériaux avec l'extrémité spatule.
Un outil unique pour un usage double. Les ustensiles combinés cuillère / spatule à double usage en nickel Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémi
L’ustensile à double usage mesure les liquides et les poudres fines avec l’extrémité en forme de cuillère ; et divise et sépare les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
  • Fabriqué en nickel.
Spécification
Quantité 1
Capacité (métrique) 2 mL
Type de produit Spatule
Largeur (métrique) 20 mm
Dimensions (L x l) 120 x 20 mm
Matériau Nickel
Longueur (métrique) 120 mm