Learn More
Nickel Electro™ Ustensiles combinés cuillère / spatule double usage en nickel
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Un outil unique pour un usage double. Les ustensiles combinés cuillère / spatule à double usage en nickel Nickel Electro™ mesurent les liquides et les poudres avec l’extrémité en forme de cuillère et divisent et séparent les matériaux avec l’extrémi
L’ustensile à double usage mesure les liquides et les poudres fines avec l’extrémité en forme de cuillère ; et divise et sépare les matériaux avec l’extrémité en forme de spatule.
- Fabriqué en nickel.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Type de produit | Spatule |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Dimensions (L x l) | 180 x 20 mm |
| Matériau | Nickel |
| Longueur (métrique) | 180 mm |