Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle
Code produit 10208821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20 à 40 mm
30 à 80 mm
38 à 60 mm
de 12 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10208821 de 12 à 25 mm 1 pièce
10533762 20 à 40 mm 1 pièce
10700703 38 à 60 mm 1 pièce
10288861 30 à 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10208821 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.50€
    15.30€ / 1 pièces
    Économisez 4.20€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez en place la verrerie délicate du laboratoire grâce aux pinces nickelées Usbeck Laborgeraete™. Le mécanisme d’ouverture sur deux cotés permet aux mâchoires de se répartir uniformément pour plus de stabilisation et d’équilibre. .
  • Zinc moulé sous pression
  • Revêtement de poudre
  • Mâchoires à revêtement en vinyle nickelées
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince
Matériau Nickelé
Diamètre (métrique) de 12 à 25 mm
Longueur (métrique) 235 mm
Revêtement Vinyle