Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinces nickelées avec mâchoires à revêtement en vinyle
Code produit 10533762
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
20 à 40 mm
30 à 80 mm
38 à 60 mm
de 12 à 25 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10533762 20 à 40 mm 1 pièce
10208821 de 12 à 25 mm 1 pièce
10700703 38 à 60 mm 1 pièce
10288861 30 à 80 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10533762 Fournisseur Usbeck Laborgeraete™ Code fournisseur 2554
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez en place la verrerie délicate du laboratoire grâce aux pinces nickelées Usbeck Laborgeraete™. Le mécanisme d’ouverture sur deux cotés permet aux mâchoires de se répartir uniformément pour plus de stabilisation et d’équilibre. .
  • Zinc moulé sous pression
  • Revêtement de poudre
  • Mâchoires à revêtement en vinyle nickelées
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type Pince
Matériau Nickelé
Diamètre (métrique) 20 à 40 mm
Longueur (métrique) 240mm
Revêtement Vinyle