Learn More
Fisherbrand™ Clips Hoffman
Code produit 12744396 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Pour une utilisation avec une tubulure de D.E. 15 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12744396 Pour une utilisation avec une tubulure de D.E. 15 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12744396
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
À utiliser avec des tubes d’un diamètre max. de 15 mm en laboratoire.
  • Avec charnières à vis de serrage
  • Fabrication en nickel plaqué
  • 10 par paquet
Spezifikation
Quantité 10/paquet
Type Clip Hoffman
Matériau Nickelé
Comprend Charnières à vis de serrage
À utiliser avec (équipement) Pour une utilisation avec une tubulure de D.E. 15 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.