Learn More
Nicorandil, 98+%, Thermo Scientific™
A vasodilator that activates ATP-sensitive potassium channels
72.70€ - 227.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 65141-46-0 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C8H9N3O4 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.18 |
| Numéro MDL | MFCD00186520 |
| Clé InChI | LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin |
| CID PubChem | 47528 |
| ChEBI | CHEBI:31905 |
| Nom IUPAC | 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15443579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.MD |
250mg |
72.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
15433579
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60879.03 |
1g |
227.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| 65141-46-0 | |
| 211.18 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 47528 | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate |
| C8H9N3O4 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| CHEBI:31905 | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 |
Spécification
| Nicorandil | |
| C8H9N3O4 | |
| 14,6521 | |
| LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-[(pyridin-3-yl)formamido]ethyl nitrate | |
| 47528 | |
| 211.17 |
| 65141-46-0 | |
| MFCD00186520 | |
| nicorandil, ikorel, 2-nicotinamidoethyl nitrate, adancor, dancor, nicorandilum, sigmart, 2-pyridine-3-carbonylamino ethyl nitrate, n-2-hydroxyethyl nicotinamide nitrate, nicorandilum inn-latin | |
| [O-][N+](=O)OCCNC(=O)C1=CC=CN=C1 | |
| 211.18 | |
| CHEBI:31905 | |
| ≥98% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H318-H302
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 265-514-1
missing translation for 'rtecsNumber' : US4667600
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures