Description
- 100% nitrile polymer prevents risk of allergies related to latex protein
- Nitrile coating
- Textured fingertips grip design
- Rolled beaded cuff
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
| Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 2.5 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fingertip Textured |
| Finger Thickness (English) | 0.0067 in. |
| Finger Thickness (Metric) | 0.17 mm |
| Hand | Ambidextrous |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?