Learn More
Globe Scientific Pipets de transfert non gradués
Code produit 31923744 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.7 mL
4 mL
5 mL
7 mL
8 mL
8.5 mL
Type d’emballage:
20/Pk., 20 Pk/Cs.
20/Pk., 25 Pk/Cs.
250/Pk., 10 Pk/Cs.
500/Pk., 10 Pk/Cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs.
Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs.
Emballé individuellement, 25/Pk., 10 Pk/Cs.
Conditionnement:
250 pièces
2500 pièces
400 pièces
500 pièces
5000 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Conditionnement
31923744 1.7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31922538 1.7 mL Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 5000 pièces
31923712 1.7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 5000 pièces
31923962 8 mL Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31923027 8 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31922841 5 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31921436 5 mL Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 500 pièces
31923555 5 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31923753 4 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31923225 4 mL Emballé individuellement, 100/pk., 4 pk/cs. 400 pièces
31923663 4 mL 20/Pk., 20 Pk/Cs. 400 pièces
31924090 7 mL 500/Pk., 10 Pk/Cs. 5000 pièces
31921961 7 mL Emballé individuellement, 100/pk., 5 pk/cs. 500 pièces
31923807 7 mL 20/Pk., 25 Pk/Cs. 500 pièces
31922707 8.5 mL 250/Pk., 10 Pk/Cs. 2500 pièces
31923699 8.5 mL Emballé individuellement, 25/Pk., 10 Pk/Cs. 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 31923744 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 138020B
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pipettes non graduées populaires sont proposées dans une variété de styles.
  • Matériau : Polyéthylène basse densité (LDPE)
  • Emballage : Les pipets de transfert non stériles de Globe Scientific sont emballés dans une boîte distributeur unique. Cette boîte pratique est petite et compacte, idéale pour un usage sur le plan de travail. Le panneau avant articulé s'ouvre pour un accès rapide aux pipettes et peut être fermé lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour garder le contenu propre.
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Contenance du bulbe (métrique) 0.9 mL
Calibré Non
Matériau PEBD
Stérilité Non stérile
Gouttes/ml 25
Graduée Non
Longueur (impériale) 3,4 in
Type d’emballage 500/Pk., 10 Pk/Cs.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 1.7 mL
Longueur (métrique) 87 mm
Type Pipette de transfert
Jetable Usage unique