Learn More
Azpack™ Attache-câbles non retirables en nylon, 140 x 3,6 mm
Descripción
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.
- Matériau : nylon
- Température d’utilisation : attache-câbles -40°C à +85°C, bases adhésives -20°C à +60°C
- Norme d’inflammabilité UL94 classe V2
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Attache-câble |
| Matériau | Nylon |
| Couleur | Noir |
| Longueur (métrique) | 140 mm |
| Largeur (métrique) | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 140 x 3,6 mm |
| Résistance à la traction (impériale) | 13 kg |
| Quantité | 100/paquet |
| Certifications/Conformité | UL94 classe V2 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?