Learn More
Greiner Bio-One Microplaques à 96 puits non traitées
GREENER_CHOICE
Code produit 10252711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
234 μl
323 μl
340 μl
355 μl
382 μl
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume total (métrique) du puits Matériau Type de puits unitSize
10252711 382 μl Polystyrène Fond plat (puits en F) 100 pièces
10242711 234 μl Polystyrène Fond conique (puits en V) 100 pièces
10008800 323 μl Polystyrène Fond rond (puits en U) 100 pièces
10780175 340 μl Polypropylène Fond conique (puits en V) 100 pièces
10123261 355 μl Polypropylène Fond rond (puits en U) 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10252711 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 655101
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées sans traitement de surface pour créer une faible liaison biomoléculaire pour les applications sensibles d’analyse biochimique. Les microplaques de dosage à 96 puits non traitées Greiner Bio-One™ sont disponibles en PS ou en PP avec différentes conceptions de puits.
  • Encombrement compatible avec les systèmes automatisés
  • Suivi possible sur tout le processus de production via le système de numéro de LOT défini
  • Exempt d’endotoxines détectables (0,003 EU/ml) et testées régulièrement à l’aide d’un test de LAL cinétique turbidimétrique approuvé par la FDA (dosage de Limulus Amoebocyte)
  • Fabriqués à partir de matières premières testées pour les lixiviaux
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
  • Apyrogène
  • Fabriquée conformément aux directives de la norme DIN ISO 9001
  • Les modèles avec conception de cheminée permettent à chaque puits de se tenir sur son propre risque de report d’échantillons et de contamination croisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Alphanumérique
Certifications/Conformité DIN ISO 9001
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 8 x 12
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Volume total (métrique) du puits 382 μl
Type de puits Fond plat (puits en F)
Exempt de DNase Oui
Quantité 100/boîte
Plage de températures (métrique) –20 à plus;60deg;C