Learn More
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche non tissées, fabriquées aux États-Unis
Code produit 17812771 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
9 x 9 in
12 x 12 in
Conditionnement:
150 pièces
300 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17812771 12 x 12 in 150 pièces
17802771 9 x 9 in 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17812771
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lingettes pour salle blanche en polycellulose non tissé sont très absorbantes et extrêmement propres (sans perte). Fabriquées aux États-Unis.
Lingettes non tissées pour salles blanches, fabriquées en USA sont fabriqués à partir d'un matériau non tissé hydro-enchevêtré composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose. C’est une lingette très efficace, extrêmement propre et très absorbante. Ces lingettes sont conditionnées en salle blanche, dans un emballage double et fabriquées dans un environnement de salle blanche. Ces lingettes sont fabriquées et traitées pour répondre aux exigences des environnements les plus critiques. Fabriquées à partir de substrats de la plus haute qualité et au peluchage le plus faible - Exemptes d’agents de liaison, d’adhésifs ou d’additifs chimiques.
Compatibilité avec les salles blanches
  • ISO Classe 5 (Classe 100) - ISO 8 salles blanches (classe 100 000)
Caractéristiques
  • Fabriqué en USA
  • Polyvalente, 9 in x 9 in, idéale pour une grande variété d’applications en salle blanche
  • Grande, 12 in x 12 in, peut être pliée, utilisée pour contrôler les déversements, la doublure du plateau et bien plus encore
  • Fabriquées à partir d’un matériau non tissé hydroentangle composé de 45 % de polyester et de 55 % de cellulose
  • Fabriquées dans un environnement de salle blanche et conditionnées en salle blanche
  • Fabriquées en poly-cellulose, offrant un produit robuste, absorbant et résistant à l’abrasion
  • Le procédé de production garantit une génération de particules et des substances extractibles chimiques extrêmement faibles
  • Compatible avec pratiquement tout solvant ou toute solution pour le nettoyage et l’essuyage
  • Emballage double sachet
  • Assure la traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,48 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,48 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance 288 ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 68 gsm
Certifications/Conformité Lingettes pour salle blanche classe ISO 5-6 (100-1 000), exigences des lingettes USP 797 et USP 800
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Laboratoire et salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/Sachet, 14 Sachets/Carton