Learn More
Norell™ Tubes à échantillons RMN en verre borosilicaté Norell™ HT Plus MHZ
Description
- Pratiquement toutes les variations de fond et de paroi ont été éliminées
- Amélioration des temps de scintillement et de la reproductibilité des échantillons
- Tous les tubes ont des extrémités polies les rendant moins sensibles à la r
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 178 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Tube à échantillon RMN |
| Couleur | Incolore |
| Diamètre (métrique) externe | 4,97 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4,2 mm |
| À utiliser avec (application) | RMN de routine |
| Comprend | Bouchon |
| Quantité | 50 paquet |