Learn More
Norfloxacin
Produktkod. 15474979
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15474979 5 g 5g
15464979 1 g 1g
15484979 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15474979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62652.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.41€
    64.65€ / 5g
    Économisez 14.76€
    18% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A synthetic fluoroquinolone antibiotic | CAS: 70458-96-7 | C16H18FN3O3 | 319.336 g/mol
It finds it application as a fluorinated quinolone antibacterial. It is clinically used to treat urinary tract infections and prostatitis. In neutrophils from cirrhotic subjects, norfloxacin increases expression of IL-10 and heme oxygenase 1 (HO-1) and decreases expression of pro-inflammatory cytokines. Additionally, when complexed with gold(III), norfloxacin binds DNA and inhibits cellular proliferation in several cancer cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in acetic acid. Also soluble in acetone or cloroform. Slightly soluble in water
Notes
Store away from heat and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Keep it refrigerated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70458-96-7
Molecular Formula C16H18FN3O3
Molecular Weight (g/mol) 319.336
MDL Number MFCD00079532
InChI Key OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Baccidal; Sebercim
PubChem CID 4539
ChEBI CHEBI:100246
IUPAC Name 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-ylquinoline-3-carboxylic acid
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(C=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Spezifikation
Type Norfloxacin
Physical Form Powder
Melting Point 220°C to 221°C
Color White to Yellow
Quantity 5 g
Merck Index 14,6700
Solubility Information Soluble in acetic acid; Also soluble in acetone or cloroform; Slightly soluble in water
Formula Weight 319.33
Chemical Name or Material Norfloxacin
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.