Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées
Code produit 11854532
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
2 mm
4 mm
Espaceurs liés de 1 mm
Dimensions du gel:
100 x 100 mm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Dimensions du gel Conditionnement
11854532 4 mm 20 x 20 cm 2 pièces
11887633 2 mm 100 x 100 mm 2 pièces
11817643 Espaceurs liés de 1 mm 10 x 10 cm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11854532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    54.37€ / 2 pièces
    Économisez 23.73€
    30% de réduction
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand.
  • Accessoire pour systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE Fisherbrand
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse verticale Fisherbrand OmniPAGE Maxi
Type Plaque en verre entaillée
Dimensions du gel 20 x 20 cm
Quantité 2/boîte
Épaisseur (métrique) 4 mm