Learn More
Fisherbrand™ Plaques en verre entaillées avec espaceurs liés
Code produit 11897633 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Espaceur lié de 1,5 mm
Espaceurs liés de 0,5 mm
Espaceurs liés de 0,75 mm
Espaceurs liés de 2 mm
Conditionnement:
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11897633 Espaceurs liés de 0,5 mm 2 pièces
11807643 Espaceurs liés de 0,75 mm 2 pièces
11827643 Espaceur lié de 1,5 mm 2 pièces
11837643 Espaceurs liés de 2 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11897633
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPAGE mini.
  • Accessoire à utiliser avec les systèmes d’électrophorèse verticale OmniPage Mini
Spécification
Type Plaque en verre entaillée
Dimensions du gel 100 x 100 mm
Dimensions Espaceurs liés de 0,5 mm