Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes de nettoyage PCR et de gel NucleoSpin™
Code produit 15559212
Change view
Click to view available options
Quantité:
50/boîte
Unit Size:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15559212 50/boîte 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15559212 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740609.50S
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Mini colonnes de centrifugation de rechange à utiliser avec le gel et les kits de purification PCR NucleoSpin™ : purification de fragments d’ADN à partir de réactions enzymatiques, telles que la PCR et les gels d’agarose.
Gel et kit de purification PCR NucleoSpin™ — Kit deux-en-un avec un volume de récupération et d’élution optimisés
  • Deux applications dans un kit – Purification PCR et extraction de gel
  • Utilise un tampon avec des performances optimales pour les deux applications
  • Récupérations élevées pour les fragments jusqu’à 50 bp
  • Volume d’élution réduit de 15 μl – d’ADN hautement concentré
  • Tampon de liaison avec indicateur de pH
  • Tampons séparés pour l’ADN monocaténaire ou SDS contenant des échantillons disponibles
  • Convient à tous les systèmes de tampons de gel (p. ex., TAE, TBE)
Specifications
Format Mini-colonne de centrifugation
À utiliser avec (équipement) Gel et kit de purification PCR NucleoSpin
Comprend Membrane de silice
Type de produit Colonne de centrifugation
Quantité 50/boîte
Product Identifier
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate