Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Colonnes de purification pour gel et PCR pour l'extraction sur gel et la purification PCR
Description
- Colonnes uniquement (sans tampon) pour les applications de purification PCR ou d'extraction sur gel.
- Conformément au système de gestion de la qualité de Macherey-Nagel, chaque lot de produit est testé selon des spécifications prédéterminées afin de garantir une qualité de produit constante.
Spécification
Spécification
| Format | Mini-colonne de centrifugation |
| Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
| Efficacité | Récupération typique : 70 –à 95 % |
| Volume d’élution | Volume d’élution : 15 à 30 μl |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec les kits NucleoSpin. |
| Comprend | NucleoSpin Colonnes de nettoyage gel et PCR (250) |
| Quantité | 250 colonnes |
| Pureté | A260/A280 : 1,8 –1,9 |
| Volume d’échantillon | <400 μMélange réactionnel PCR L, < 400 μgel d'agarose g |
| Dimensions | 50 pb à ∼20 kpb |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate