Learn More
Thermo Scientific™ Tubes universels à filetage externe Nunc™ de 1,8 ml
Description
Utilisez les tubes universels de 1,8 ml à filetage externe Thermo Scientific™ Nunc™ polyvalents dans de grands systèmes de stockage ou dans des flacons Dewar à plus petite échelle pour le stockage cryogénique traditionnel. Disponibles en rack ou en vrac, avec codes-barres 2D ou non codés.
Évolutif
- Tubes et portoirs idéaux pour une utilisation à bas débit comme à haut débit
- Dotés de graduations et d’une étiquette blanche pour le marquage manuel
- Utilisation possible dans des boîtes de stockage cryogénique traditionnelles pour arrangements 10 x 10
- Filetages externes limitant la contamination
- Sélectionnables automatiquement dans le rack de tubes universel
Conception novatrice du bouchon universel
- Structure monobloc avec joint d’étanchéité moulé
- Serrage excessif impossible, que ce soit manuellement ou avec des outils de bouchage automatisés
- Matériau du joint d’étanchéité en élastomère thermoplastique compatible avec le stockage à des températures allant de la température ambiante à celle de la phase vapeur de l’azote liquide
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D unique gravé au laser à la base du tube assurant une identification et un suivi en toute sécurité des échantillons
- Lecteurs de codes-barres 2D capables de lire instantanément le code-barres 2D de chaque tube, enregistrant le tube dans n’importe quelle application ou base de données ou permettant l’intégration via plusieurs options d’exportation
- Effectuez la lecture du tube afin d’accéder aux informations sur les échantillons et d’en identifier le contenu
- 374502NOV est doté d’un code-barres 1D (linéaire) et lisible à l’œil nu sur le côté qui correspond au code-barres 2D sur le fond de chaque tube
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube de stockage à code-barres 2D pour assurer la lisibilité
- Codes-barres vérifiés par rapport à la base de données des codes attribués précédemment afin d’éviter les doublons
- Chaque tube est doté d’un niveau garanti de stérilité de 106 et est constitué de résines de qualité médicale de classe VI
Spécification
Spécification
| Couleur | Naturel |
| Description | Tubes universels Nunc avec code 2D dans un rack à verrouillage à code-barres |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Capacité (métrique) | 1,8 ml |
| Forme du fond | Fond plat |
| Matériau | Plastique |
| Type de filetage | Filetage extérieur |
| À utiliser avec (équipement) | Cryobank |
| Comprend | Étiquette blanche et graduations |
| Conditionnement | 10 racks de 48 tubes |
| Afficher plus |