Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Nunc™ DeepWell™ dotées de la technologie à paroi commune, 96 puits carrés, 2 ml
Description
Développez votre capacité de stockage et améliorez vos mélanges grâce aux plaques Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ 1,3 et 2,0 ml avec technologie à paroi partagée. Ces plaques conviennent idéalement au prélèvement d’échantillons, au stockage, à la chimie combinatoire et aux applications de bibliothèques ; en outre, elles sont résistantes à la plupart des produits chimiques, solvants et alcools utilisés en chimie combinatoire.
Caractéristiques :
- Idéales en tant que plaques de prélèvement pour les plaques de filtration Nunc
- Plaque de stockage pour composés, échantillons ou biomolécules
- Puits à fond rond réduisant la rétention de liquide
- Couleur naturelle
- Un code-barres personnalisé est disponible
Volumes utiles :
- 260251 et 260252 : 50-1 000 μl/puits
- 278743 et 278752 : 50-1 900 μl/puits
Recommandé dans les cas suivants :
Prélèvement d’échantillons, stockage, chimie combinatoire, applications de bibliothèques ; croissance de bactérie et de levures, plaques de collecte pour plaques de filtration Nunc
Spécification
Spécification
| Code-barres | Personnalisable |
| Certifications/Conformité | Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI. |
| Format | 96 puits |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Description | Les plaques en polypropylène avec puits à fond rond réduisent la rétention de liquides |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 60/boîte |
| Type de liaison | PP à faible liaison |
| Gamme de produits | Nunc |
| Afficher plus |