Learn More
Thermo Scientific™ Plaques Nunc™ DeepWell™ dotées de la technologie à paroi commune, 96 puits carrés, 2 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10417191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Type de puits:
Carré
Rond
Volume (métrique) des puits:
1300 μl
2000 μl
Conditionnement:
50 pièces
60 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Type de puits Volume (métrique) des puits unitSize
10417191 Stérile Rond 1300 μl 50 pièces
10393262 Non stérile Rond 1300 μl 50 pièces
10447181 Stérile Rond 2000 μl 60 pièces
10007621 Non stérile Rond 2000 μl 60 pièces
11345850 Non stérile Carré 2000 μl 50 pièces
11355850 Stérile Carré 2000 μl 50 pièces
16689752 Stérile Carré 2000 μl 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 10417191 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.65€
    600.01€ / 50 pièces
    Économisez 644.64€
    51% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez des échantillons et des bibliothèques de composés à l’aide de ces plaques Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ de 1,0 et 2,0 ml, résistantes aux produits chimiques et dotées de la technologie de paroi commune.
Développez votre capacité de stockage et améliorez vos mélanges grâce aux plaques Thermo Scientific™ Nunc™ DeepWell™ 1,3 et 2,0 ml avec technologie à paroi partagée. Ces plaques conviennent idéalement au prélèvement d’échantillons, au stockage, à la chimie combinatoire et aux applications de bibliothèques ; en outre, elles sont résistantes à la plupart des produits chimiques, solvants et alcools utilisés en chimie combinatoire.
Caractéristiques :
  • Idéales en tant que plaques de prélèvement pour les plaques de filtration Nunc
  • Plaque de stockage pour composés, échantillons ou biomolécules
  • Puits à fond rond réduisant la rétention de liquide
  • Couleur naturelle
  • Un code-barres personnalisé est disponible
Volumes utiles :
  • 260251 et 260252 : 50-1 000 μl/puits
  • 278743 et 278752 : 50-1 900 μl/puits
Recommandé dans les cas suivants :
Prélèvement d’échantillons, stockage, chimie combinatoire, applications de bibliothèques ; croissance de bactérie et de levures, plaques de collecte pour plaques de filtration Nunc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.
Format 96 puits
Couvercle Sans couvercle
Description Les plaques en polypropylène avec puits à fond rond réduisent la rétention de liquides
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 50/boîte
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Nunc
Couleur Naturel
Type de produit Plaque de préparation des échantillons et de stockage en polypropylène
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) des puits 1300 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1000 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Concept écologique ACT Ecolabel (Silver)
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5
Quantité 50/boîte
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Plate Size ANSI/ SLAS Standard
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.