Learn More
Thermo Scientific™ Plaque inférieure conique (V) à 96 puits, surface non traitée, boîte de 1
BIOPHARMA
Code produit 10009572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Case of 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10009572 Case of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10009572 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 277143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.92€
    193.00€ / 50 pièces
    Économisez 88.92€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Les plaques Nunc Microwell à fond conique en polystyrène 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides.
Les plaques Thermo Scientific Nunc Microwell à fond conique en polystyrène de 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques à fond conique (en V) 96 puits sont idéales pour la récupération des échantillons.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Array 8 × 12
Conditionnement 1/Sachet, 50/Carton
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparents
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits V
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
Quantité Case of 50