Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tubes cryogéniques Nunc™ pour les biobanques et la culture cellulaire
Code produit 10506572
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Gris
Jaune
Marron
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Gamme de produits:
Nalgene
Nunc
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Gamme de produits Conditionnement
10506572 Assorties Nunc 500 pièces
11381785 Blanc Nunc 500 pièces
11391785 Bleu Nunc 500 pièces
10060651 Rouge Nunc 500 pièces
11301795 Vert Nunc 500 pièces
11311795 Jaune Nunc 500 pièces
11321795 Orange Nunc 500 pièces
10102791 Marron Nunc 500 pièces
10544831 Rose Nunc 500 pièces
11361805 Gris Nunc 500 pièces
11371805 Violet Nunc 500 pièces
10450423 Bleu Nalgene 100 pièces
10644331 Blanc Nalgene -
10374451 Jaune Nalgene 100 pièces
10450613 Vert Nalgene 100 pièces
10431193 Rouge Nalgene 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 10506572 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 375930
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilitez l’identification rapide de flacons spécifiques et simplifiez votre inventaire en utilisant ces inserts de couleur qui s’insèrent dans le haut des bouchons de flacons ou de tubes cryogéniques.
Permet d’identifier rapidement des flacons spécifiques et de simplifier votre inventaire à l’aide d’inserts de couleur qui s’adaptent au sommet des bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™ ou des bouchons de tubes cryogéniques Nunc™.
  • Les inserts de couleurs Nalgene™ sont fabriqués en polystyrène et ne s’adaptent qu’aux bouchons de flacons cryogéniques Nalgene™. Disponibles en 5 couleurs
  • Les inserts de couleurs Nunc™ sont fabriqués en polycarbonate et s’adaptent uniquement aux bouchons de tubes cryogéniques Nunc™ et aux bouchons de tubes Cryobank de 2 ml et 5 ml. Disponibles en 10 couleurs ou comme assortiment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Nunc&trade ; insert pour bouchons de flacon CryoColor, PS
Couleur Assorties
Matériau Polycarbonate
Gamme de produits Nunc
Quantité 500/sachet, 2000/boîte
Type de produit Inserts pour tubes cryogéniques