Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de culture Nunc™ EasYDish™
Code produit 15803947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
17 mm
21 mm
Surface de culture:
145 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
Conditionnement:
150 pièces
240 pièces
280 pièces
80 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Surface de culture Conditionnement
15803947 150 mm 21 mm 145 cm2 80 pièces
15873937 60 mm 16 mm 21,5 cm2 280 pièces
15883937 100 mm 17 mm 56,7 cm2 150 pièces
15893937 100 mm 21 mm 56,7 cm2 240 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15803947 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 150468
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.04€
    193.00€ / 80 pièces
    Économisez 92.04€
    32% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Des boîtes de culture cellulaire de nouvelle génération qui améliorent la manipulation, l’empilement et le transport des cultures cellulaires dans votre laboratoire.
Les boîtes de Petri pour culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYDish™ sont la nouvelle génération de boîtes de Petri pour culture cellulaire, conçues pour améliorer la manipulation, l’empilage et le transport des cultures dans votre laboratoire. L’anneau de préhension biseauté est facile à tenir et reste sécurisé dans votre main gantée. Les boîtes de Petri bénéficient du traitement de surface Nunclon Delta standard pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. Quatre tailles disponibles : 35 mm, 60 mm, 100 mm et 150 mm.
Bague de serrage biseautée
  • Garantit que le couvercle reste en position lorsque la boîte est manipulée
  • Facilite la saisie et l’utilisation grâce à une main gantée
Conception exclusive d’encoche
  • Maximise la ventilation tout en garantissant la stérilité
  • Limite le mouvement du couvercle en garantissant un maintien solide du couvercle sur la boîte
  • Augmente la résistance de la boîte
Bord extérieur surélevé du couvercle de la boîte
  • Permet un empilement stable pendant le transport des cultures cellulaires
Repères d’orientation sur le fond de la boîte
  • Simplifie la localisation des cellules au microscope
Surface d’écriture
  • Améliore la traçabilité des cultures cellulaires
Emballage refermable
  • Garantit la propreté des boîtes ouvertes
Spécifications :
  • Matériau : Polystyrène, USP VI
  • Sans contaminants : Exempt de RNase / DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxiques, apyrogènes
  • Stérilité : Irradiation aux rayons gamma (SAL de 10-6)
  • Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
  • Certificat de qualité émis systématiquement
  • Traitement de surface Nunclon Delta pour les cultures de cellules adhérentes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Nunclon Delta certification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Description Nunc EasYDish
Autoclavable Not Autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 35 mL (puits)
Couleur Clear
Surface de culture 145 cm2
Jetable Single-use
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 35 mL
Nombre de puits 1
À utiliser avec (application) Cell Culture
Comprend Couvercle
Nbre par carton 80/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Plage de températures (métrique) 37°C
Hauteur (métrique) 21 mm
Diamètre (métrique) 150 mm