Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
BIOPHARMA
Code produit 15347026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
145 cm2
150 cm2
20,8 cm2
21,5 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
Traitement de surface:
Culture cellulaire
Non traité
Nunclon Delta
Quadrillé:
Non quadrillé
Quadrillé
Sans grille
Évent:
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle avec orifice d’aération
Couvercle sans orifice d’aération
Conditionnement:
120 pièces
150 pièces
240 pièces
40 pièces
400 pièces
450 pièces
480 pièces
500 pièces
80 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Traitement de surface Quadrillé Évent Conditionnement
15347026 56,7 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 240 pièces
10654161 8,8 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle sans orifice d’aération 500 pièces
10738581 8,8 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 500 pièces
10191341 8,8 cm2 Nunclon Delta Quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 500 pièces
10441013 8,8 cm2 Non traité Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 500 pièces
10693581 20,8 cm2 Culture cellulaire Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 500 pièces
10789241 21,5 cm2 Non traité Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 400 pièces
10120101 21,5 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle sans orifice d’aération 400 pièces
10111351 21,5 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 400 pièces
10778961 21,5 cm2 Nunclon Delta Quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 400 pièces
10508921 56,7 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 150 pièces
12373700 56,7 cm2 Nunclon Delta Sans grille Couvercle avec orifice d’aération 450 pièces
10049030 56,7 cm2 Nunclon Delta Sans grille Couvercle avec orifice d’aération 480 pièces
10098720 145 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 80 pièces
13167539 145 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 40 pièces
10445102 150 cm2 Nunclon Delta Non quadrillé Couvercle avec orifice d’aération 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 15347026 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 172931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.59€
    218.00€ / 240 pièces
    Économisez 16.59€
    7% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Menez à bien de nombreuses applications grâce à nos divers modèles proposés dans différentes tailles afin de répondre à tous les besoins des laboratoires.
Avec un large éventail de tailles et de types, les boîtes de culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ répondent à une grande variété de besoins expérimentaux dans vos cultures cellulaires courantes. Effectuez une multitude d’applications dans les boîtes grâce au traitement de surface Nunclon™ Delta qui favorise une adhérence maximale pour un large éventail de types de cellules.
Les boîtes de culture Nunc, avec une variété de tailles et de conceptions, sont fabriquées en polystyrène à clarification optimale de haute qualité ou en plastique Permanox.
  • Bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
  • Les boîtes traitées Nunclon Delta sont optimisées pour l’adhérence de cellules
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Dotées ou non d’orifices d’aération pour les échanges gazeux
  • Les boîtes de culture avec grille de 2 x 2 mm sont idéales pour les expériences de clonage et la détermination de l’efficacité du placage
Informations relatives à la commande :
Les modèles 174926 et 169558 sont dotés de grilles de 2 mm
Les modèles 171099 et 150340 sont conçus pour la culture en suspension - non Nunclon
Comprend :
Un certificat garantit à l’utilisateur les bonnes performances biologiques et la traçabilité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Bouchon inclus Fermeture incluse
Matériau du bouchon Polystyrène
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 12,5 mL (puits)
Couleur Clear
Surface de culture 56,7 cm2
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Plaque de culture cellulaire
Volume (métrique) de travail 12,5 mL
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle
Nbre par carton 240/Cs.
Nb par paquet 10 Pk.
Conditionnement Resealable Bags
Quantité 10 Pk., 240/Cs.
Évent Couvercle avec orifice d’aération
Hauteur (métrique) 21 mm
Diamètre (métrique) 100 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.