Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de culture cellulaire Nunc™ EasYFlasks™
BIOPHARMA
Code produit 12034917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Surface de culture:
175 cm2
225 cm2
25 cm²
25 cm2
75 cm2
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Phénolique
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
30 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Type de bouchon Conditionnement
12034917 25 cm2 Bouchon à vis 200 pièces
10364131 75 cm2 Bouchon à vis 100 pièces
10246131 175 cm2 Bouchon à vis 30 pièces
10232771 25 cm² Phénolique 200 pièces
10041542 225 cm2 Bouchon à vis 30 pièces
10538931 75 cm2 Phénolique 100 pièces
10225712 225 cm2 Phénolique 30 pièces
10545131 175 cm2 Phénolique 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12034917 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 156367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.13€
    269.00€ / 200 pièces
    Économisez 139.13€
    34% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales.
Les flacons traités pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ EasYFlasks™ permettent une fixation, une croissance et une différenciation cellulaires optimales. Ces flacons en polystyrène bénéficient du traitement de surface exclusif Nunclon™ Delta pour maximiser l’adhérence pour la majorité des types de cellules. La conception ergonomique avec col incliné et ouverture large permet un accès facile à la surface de croissance par pipettes ou grattoirs de cellules.
Vous recherchez des flacons EasYFlasks pour les cultures cellulaires en suspension ? Trouvez les flacons EasYFlasks non traités ici.
Caractéristiques :
  • Système d’ouverture et de fermeture ergonomique du bouchon en un 1/3 de tour.
  • Ultra plats pour un espace d’incubation maximum.
  • Graduations de volumes imprimées et moulées sur les deux côtés du flacon.
  • Parois latérales légèrement inclinées pour permettre une observation complète au microscope
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma et certifiés apyrogènes
  • Certification Nunclon Delta, comprenant le test de quatre types de cellules différents, fournie pour chaque boîte
Bouchons filtrants :
  • Membrane filtrante offrant une protection efficace contre les micro-organismes.
  • Membrane filtrante hydrophobe bien définie offrant une ventilation continue pour assurer un échange de gaz homogène d’un lot sur l’autre.
  • Membrane résistante aux produits chimiques, conforme aux normes de la classe VI de l’USP et exempte de substances organiques animales.
Bouchons solides :
  • Bouchons solides avec repère en forme de “Y” permettant la vérification visuelle de la position d’aération.
  • L’un des pieds du “Y” pointant vers le haut indique un bouchon en position de ventilation.
  • La position de la ventilation est facilement reconnaissable lorsque les flacons sont empilés dans l’incubateur.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Tous les lots ont fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
Capacité (métrique) 25 cm²
Matériau Polystyrene, HDPE
Type de goulot Basse
Nbre par carton 200
Nb par paquet 10
Type de produit Flask
Forme Angled
Autoclavable Not Autoclavable
Jetable Single-use
Graduated Oui
Mouth Style Narrow
Stérilité Stérile
Forme du fond Flat
Type de bouchon Bouchon à vis
Surface de culture 25 cm2
Traitement de surface Nunclon Delta
Volume (métrique) de travail 7 mL
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.