Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multipuits traitées pour la culture cellulaire Nunc™
Description
Favorisez une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules grâce aux plaques multi-puits traitées pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec le traitement de surface Nunclon™ Delta. Le format ouvert avec le bord du puits surélevé permet une manipulation pratique et sécurisée des cellules.
Le traitement Nunclon Delta de la surface garantit des performances optimales pour l’adhérence cellulaire.
- Puits empilables et à fond plat
- Les bords de puits surélevés réduisent le risque de contamination croisée
- Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
- Excellentes qualités optiques
- Codes alphanumériques pour l’identification des puits
Types de puits ronds
- Équipées de couvercles ventilés pour les échanges gazeux
- Des zones évidées autour des puits servent de réservoirs d’eau pour réduire l’évaporation des puits
- Couvercles équipés de coins entaillés pour en faciliter l’orientation
Types de puits rectangulaires
- Grande surface de culture
- Acceptent des lames couvre-objet en verre standard : 24 × 60 mm pour la plaque à 4 puits ; et 22 × 22 mm pour la plaque à 8 puits
Informations relatives à la commande :
Les plaques à 24 puits font 17 mm de profondeur ; les plaques à 4 puits font 10 mm de profondeur.
Specifications
Specifications
| Code-barres | No Barcode |
| Certifications/Conformité | Avec certificat de traçabilité et de qualité (un certificat par caisse). |
| Format | SBS Standard |
| Surface de culture | 1,9 cm2 |
| Array | 4 x 6 |
| Conditionnement | Individually Packed |
| Couleur | Clear |
| Type de produit | Plaque de culture cellulaire |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) des puits | 1 mL (puits) |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.