Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multipuits traitées pour la culture cellulaire Nunc™
BIOPHARMA
Code produit p-4525271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
4
6
12
24
48
Nbre par carton:
120/Cs.
75/Cs.
85/Cs.
Nb par paquet:
1 Ea.
4 Pk.
5 Pk.
Conditionnement:
120 pièces
75 pièces
85 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Nbre par carton Nb par paquet Conditionnement
10119831 6 75/Cs. 1 Ea. 75 pièces
10604903 24 75/Cs. 1 Ea. 75 pièces
10098870 12 75/Cs. 1 Ea. -
10644901 48 75/Cs. 1 Ea. 75 pièces
10507591 4 120/Cs. 4 Pk. 120 pièces
10469282 6 85/Cs. 5 Pk. 85 pièces
10376912 24 85/Cs. 5 Pk. 85 pièces
10235552 48 85/Cs. 5 Pk. 85 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10119831 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140675
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces plaques multi-puits, sur lesquelles le bord des puits est surélevé, soumises à un traitement de surface spécial, réduisent les risques de contamination.
Favorisez une adhérence maximale pour une large gamme de types de cellules grâce aux plaques multi-puits traitées pour la culture cellulaire Thermo Scientific™ Nunc™ avec le traitement de surface Nunclon™ Delta. Le format ouvert avec le bord du puits surélevé permet une manipulation pratique et sécurisée des cellules.
Le traitement Nunclon Delta de la surface garantit des performances optimales pour l’adhérence cellulaire.
  • Puits empilables et à fond plat
  • Les bords de puits surélevés réduisent le risque de contamination croisée
  • Stérilisées par irradiation aux rayons gamma et certifiées apyrogènes
  • Excellentes qualités optiques
  • Codes alphanumériques pour l’identification des puits
Types de puits ronds
  • Équipées de couvercles ventilés pour les échanges gazeux
  • Des zones évidées autour des puits servent de réservoirs d’eau pour réduire l’évaporation des puits
  • Couvercles équipés de coins entaillés pour en faciliter l’orientation
Types de puits rectangulaires
  • Grande surface de culture
  • Acceptent des lames couvre-objet en verre standard : 24 × 60 mm pour la plaque à 4 puits ; et 22 × 22 mm pour la plaque à 8 puits
Informations relatives à la commande :
Les plaques à 24 puits font 17 mm de profondeur ; les plaques à 4 puits font 10 mm de profondeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres No Barcode
Certifications/Conformité Avec certificat de traçabilité et de qualité (un certificat par caisse).
Format SBS Standard
Surface de culture 9,6 cm2
Array 2 x 3
Conditionnement Individually Packed
Couleur Clear
Type de produit Plaque de culture cellulaire
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 3 mL (puits)
Nbre de puits 6
Volume (métrique) de travail 3mL
Stérilité Stérile
Traitement de surface Nunclon Delta
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Comprend Couvercle
Nbre par carton 75/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Quantité 1 Ea.
Longueur (métrique) 127,76 mm
Largeur (métrique) 85,46 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.