Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes Nunc™ EasyFill™ Cell Factory™
BIOPHARMA
Code produit 10237283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couches de plateaux:
1
2
4
10
40
Surface de culture:
1264 cm²
25280 cm2
25440 cm²
632 cm2
6320 cm2
Nbre par carton:
2/carton
4/Carton
6/carton
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
6 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couches de plateaux Surface de culture Nbre par carton Conditionnement
10237283 4 25280 cm2 4/Carton 4 pièces
10307913 1 632 cm2 6/carton 6 pièces
10532714 2 1264 cm² 6/carton 6 pièces
10667193 10 6320 cm2 2/carton 2 pièces
12729466 10 6320 cm2 6/carton 6 pièces
15604289 40 25440 cm² 2/carton 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10237283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 140360
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175.
Gagnez un espace précieux grâce au système Thermo Scientific™ Nunc™ EasyFill™ Cell Factory. Chaque système à 10 couches et à usage unique peut contenir l’équivalent de 36 flacons T175. Le format de culture cellulaire linéaire à plusieurs couches, facile à utiliser et permettant une évolutivité aisée, est idéal pour les laboratoires de recherche ainsi que pour les applications commerciales.
Caractéristiques :
  • Système prêt à l’emploi
  • Bouchon par grand évent à vis
  • Conception versatile de l’orifice pour le versement et le remplissage aseptique
Avantages :
  • Amélioration de la productivité : effectuez le remplissage et le vidage cinq fois plus rapidement que les flacons T175
  • Démarrage rapide : aucun accessoire nécessaire avec les systèmes Cell Factory EasyFill
Pour commencer :
Versez simplement le milieu directement dans la grande ouverture du système Cell Factory EasyFill.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Ensachés individuellement
Nbre par carton 4/Carton
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Flacon de culture
Concept écologique ISCC PLUS
Stérilité Stérile
Type de bouchon Ventilé/Fermé
Surface de culture 25280 cm2
Couches de plateaux 4
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.