Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de 96 puits Nunc™ FluoroNunc™ / LumiNunc™
BIOPHARMA
Code produit 10366281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Transparent
Conditionnement:
60 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10366281 Blanc 60 pièces
10634412 Transparent 60 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366281 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 437796
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Utilisez ces plaques à puits pour les immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par ex., FLISA) et les tests de liaison.
Utilisez les plaques à 96 puits Thermo Scientific™ Nunc FluoroNunc / LumiNunc pour matières solides dans le cadre d’immunoessais quantitatifs et qualitatifs en phase solide (par exemple, FLISA) et les tests de liaison. Renforcées par les meilleures normes qualité et certifications du marché, les plaques Thermo Scientific Nunc Immuno offrent une excellente fiabilité entre les lots ainsi qu’une parfaite reproductibilité d’un puits à l’autre.
Caractéristiques :
  • La plaque présente un encombrement conforme aux normes SBS—compatible avec les équipements standard
  • Disponible avec des puits à fond plat ou en forme de C
  • Choix de surfaces PolySorp™ ou MaxiSorp™
  • Disponible en plaques noires, blanches ou transparentes
  • Homogénéité/reproductibilité de liaison certifiée
Choix de la surface :
  • PolySorp : surface hydrophobe liant de préférence les biomolécules présentant des domaines hydrophobes.
  • MaxiSorp : surface hydrophile optimisée pour la liaison des IgG et présentant également une liaison accrue pour de nombreuses autres protéines et biomolécules à caractère hydrophile/hydrophobe. Disponibles avec ou sans spécificité au lot.
  • Test de performance par un essai de liaison d’IgG (% CV d’un puits à l’autre inférieur à 5 % pour les plaques transparentes et inférieur à 10 % pour les plaques en couleur). Les articles testés sont fournis avec un certificat.
Blanc :
  • Offre une réflexion maximale
  • Autofluorescence et autoluminescence minimales
Noir :
  • Minimise le bruit de fond lors de la lecture par fluorescence
  • Minimise la lumière rétrodiffusée
  • Minimise la diaphonie
Transparent :
  • Pour la fluorescence en temps différé
Compatibles avec :
Compatibles avec les couvercles pour plaques MicroWell™, les films adhésifs et les membranes perméables à l’air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Hydrophile
Certifications/Conformité Certifié pour l’absorption des IgG ; % CV d’un puits à l’autre inférieur à 5 %.
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 2,5 cm 2
Méthode de détection Chimiluminescence
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Type de liaison Adsorption
Gamme de produits Nunc
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 μl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nbre par carton 60
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Aucun
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)