Learn More
Thermo Scientific™ Lamelle compartimentée Nunc™ Lab-Tek™
Code produit 16270671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Puits:
1
2
4
8
Matériau:
Borosilicaté
Description:
Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible
Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles
Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles
Conditionnement:
16 pièces
96 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Puits Matériau Description Conditionnement
16270671 8 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles 16 pièces
10058990 1 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible 16 pièces
16210671 1 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 1 puits avec puits non amovible 16 pièces
10068990 2 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 16 pièces
11387714 2 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 96 pièces
16230671 2 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 2 puits avec puits non amovibles 16 pièces
16250671 4 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles 16 pièces
10778091 4 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles 16 pièces
11307724 4 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 4 puits avec puits non amovibles 96 pièces
11327724 8 Borosilicaté Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 16270671 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 155411
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.08€
    281.67€ / 16 pièces
    Économisez 20.41€
    6% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour vos applications de microscopie à fort grossissement et vos analyses d’images confocales, optez pour la lamelle compartimentée Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Cultivez, colorez et visualisez des cellules vivantes sur un seul et même appareil. La lamelle en verre à chambre Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ avec un fond en verre borosilicaté nº 1 offre les caractéristiques optiques requises pour l’analyse d’images confocales et à fort grossissement. Disponibles en formats 1, 2, 4 et 8 puits. La structure de la chambre supérieure ne peut pas être retirée de la lamelle en verre.
  • La chambre de culture sur lamelle est parfaite pour l’analyse d’images confocale
  • Optimale pour les observations de microscopie inversée haute puissance
  • Chambres d’introduction de milieu non amovibles en polystyrène, fixées sur une lamelle compartimentée en verre borosilicaté 1,0
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puits 8
Surface de culture 0.8 cm²
Matériau du couvercle PS
Description Lamelle compartimentée à 8 puits avec puits non amovibles
Traitement de surface Culture cellulaire
Matériau Borosilicaté
Volume (métrique) utile 0.2 à 0.4 ml
Épaisseur (métrique) 0,13 à 0,17 mm
Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignée sur le côté pour les manipulations aseptiques
Nb par paquet 16
Dimensions (LxW) 57 x 25 mm
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Transparent
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.