Learn More
Thermo Scientific™ Couvercles pour microplaques Nunc™, 384 plaques, stériles
BIOPHARMA
Code produit 10040401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plate Compatibility:
Plaque 96 puits
Plaque à 384 puits
Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray
Toutes les microplaques
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Anneaux de condensation:
Non
Oui
Nb par paquet:
1
5
20
25
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
180 pièces
50 pièces
60 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plate Compatibility Stérilité Anneaux de condensation Nb par paquet Conditionnement
10040401 Plaque 96 puits Non stérile Oui 5 100 pièces
10392642 Toutes les microplaques Stériles Non 20 60 pièces
10046891 Toutes les microplaques Non stérile Non 20 60 pièces
10622212 Toutes les microplaques Non stérile Non 20 180 pièces
10265502 Toutes les microplaques Non stérile Oui 25 100 pièces
10275502 Toutes les microplaques Stériles Oui 25 100 pièces
10334311 Plaque 96 puits Stériles Oui 1 50 pièces
10752753 Plaque à 384 puits Stériles Non 1 60 pièces
10393072 Plaque à 384 puits Non stérile Non 20 180 pièces
10766723 Plaque à 384 puits Stériles Non 20 180 pièces
10242913 Plaque 96 puits Stériles Oui 20 60 pièces
10601922 Plaques à 384/1 536 puits, OmniTray Non stérile Non 20 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10040401 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 263339
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Protégez les échantillons de la contamination et de l’évaporation durant le dosage, l’incubation ou le stockage grâce aux couvercles pour microplaques Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Ces couvercles peuvent s’utiliser avec toutes les plaques standard
  • Les couvercles de 96 puits sont dotés d’anneaux de condensation individuels.
  • Les couvercles sont munis d’encoches pour une orientation rapide.
  • Les couvercles universels peuvent être utilisés sur n’importe quelle plaque de hauteur standard du marché.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 127 x 85 x 7.9 mm (5 x 3.35 x 0.3 in)
Matériau Polystyrène
Stérilité Non stérile
Nbre de puits 96
Hauteur (métrique) 7.9 mm
Longueur (impériale) 5 po
Longueur (métrique) 127 mm
Anneaux de condensation Oui
Hauteur (impériale) 0,3 po
Nbre par carton 100
Nb par paquet 5
Dimensions (L x l) 5 x 3,35 in (127 x 85 mm)
Barrière anti-évaporation Oui
Largeur (impériale) 3,35 po
Largeur (métrique) 85 mm
Type de produit Couvercle de plaque
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Aucun
Plage de températures (métrique) -20°C à +80°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Plaque 96 puits
Coins entaillés Bord long