Learn More
Thermo Scientific™ Plaque à 96 puits, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 10
BIOPHARMA
Code produit 10124721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
180 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10124721 180 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10124721 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 260836
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les plaques en polystyrène transparent sont idéales pour les mesures optiques. Le polystyrène non traité est hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans adhérence.
Les microplaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits sont optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides. Les microplaques 96 puits sont utilisées pour la sélection d’antibiotiques, les tests sur les cellules et la sélection de composés. Leur forme à fond plat est idéale pour les mesures microscopiques et optiques. Nos plaques sont de haute qualité pour des résultats constants et fiables.
  • Grâce à ses excellentes propriétés optiques, le polystyrène transparent est idéal pour les mesures optiques.
  • Polystyrène non traité, hydrophobe et adapté à la croissance des cultures en suspension qui peuvent proliférer et croître sans fixation.
  • Les surfaces non traitées sont idéales pour ajouter le revêtement en laboratoire.
  • Traitées pour la culture cellulaire : La surface traitée pour la culture cellulaire Nunclon™ Delta est une surface hydrophile qui facilite l’attachement et la croissance cellulaires.
  • Les plaques sont optimisées pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation de liquides.
  • Code-barres personnalisé disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couvercle Sans couvercle
Description Plaque 96 puits de type F, non traitée, transparente, sans couvercle, non stérile (10 / paquet, 180 / boîte)
Array 8 × 12
Conditionnement 10 sachets, 180 boîtes
Gamme de produits Nunc
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 180
Nb par paquet 10