Learn More
Thermo Scientific™ Plaque inférieure noire/transparente à 96 puits, surface non traitée, sans couvercle, non stérile, boîte de 10
Code produit 10057581
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
10057581 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10057581 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 265301
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Couleur :noire, fond transparent ; Stérilité :non stérile ; Couvercle :sans couvercle ; Type : Base en polymère optique
Les plaques Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96 puits à fond optique à base de polymère se composent de structures supérieures en polystyrène noires ou blanches avec un film en polystyrène au fond de la plaque. Les plaques sont optimisées pour la fluorescence et la luminescence dans les applications de culture cellulaire et microscopiques.
Les plaques aux structures supérieures blanches ou noires en polystyrène et fonds en polymère ou de type lamelle en verre associent la transparence optique du polystyrène vierge cristallin à une surface idéale pour une vaste gamme d’applications HTS.
  • Le bruit de fond, l’autofluorescence et la diaphonie sont améliorés lors de l’utilisation de microplaques noires ou blanches Nunc.
  • Les microplaques noires sont recommandées pour les mesures par fluorescence ; avec une lumière rétrodiffusée et une fluorescence de fond minimales.
  • Les microplaques blanches sont recommandées pour les mesures par luminescence ; avec une réflexion maximale et une autoluminescence minimale.
  • Disponibles en noir pour les études de fluorescence ou en blanc pour les dosages par luminescence et fluorescence ; les deux versions ont un fond transparent.
  • Plaque de base en polymère
  • Plage de travail, 50 à 200 μl / puits
  • Code-barres personnalisé disponible
Informations relatives à la commande :
Les réf. 152040, 152036, 152028 et 152037 sont fabriquées dans un environnement propre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres personnalisés disponibles
Certifications/Conformité Toutes les microplaques fabriquées par Nunc satisfont les recommandations de l’American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Couvercle Sans couvercle
Array 8 × 12
Conditionnement 10 sachets, 30 boîtes
Gamme de produits Nunc
Couleur Noir
Type de produit Base en polymère optique
Matériau PS
Volume (métrique) des puits 400 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 50 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Plat
Nbre par carton 30
Nb par paquet 10