Learn More
Thermo Scientific™ Plaques multipuits Nunc™ avec surface UpCell™
Description
Prenez en charge la récolte non enzymatique des cellules adhérentes pour la préservation de la viabilité des cellules et des protéines de surface grâce aux boîtes Thermo Scientific™ Nunc™ UpCell™. Transférez simplement la culture à température ambiante pour collecter les cellules en suspension ou sous forme de feuille cellulaire à l’aide d’une membrane de support.
- Sans trypsinisation : préserve les protéines de surface cellulaire
- Sans aucune force physique : grande viabilité cellulaire
- Utilisées pour le passage de culture, pour lʼanalyse cellulaire et la recherche sur la transplantation cellulaire
- Les boîtes multi-puits à 6 puits sont livrées avec des membranes de support fournies qui permettent la récolte de feuilles cellulaires, ainsi que la création de modèles tissulaires en 3D
- Temps de manipulation minime
- Code-barres personnalisé disponible
Recommandées dans les cas suivants :
Passage des cultures ; analyse des cellules simples, recherche en greffe de cellules, modèles tissulaires en 3D
Spécification
Spécification
| Description | 24 puits, UpCell |
| Surface de culture | 1,9 cm2 |
| Volume (métrique) du puits | 1 ml (puits) |
| Volume (métrique) utile | 1 mL |
| Type | Multi Dish |
| Quantité | 1/Pk., 6/Cs. |
| Couleur | Transparent |
| Traitement de surface | Traitement par culture cellulaire |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre de puits | 24 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Pour la recherche et à usage unique uniquement