Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multi-puits non traitées Nunc™
Description
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
- Puits ronds à fond plat, avec couvercle
- Excellentes propriétés optiques
- Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
- Couvercle équipé de coins entaillés pour un bon ajustement et une orientation facile
- Apyrogènes
Specifications
Specifications
| Type de produit | Plaque multi-puits |
| Volume (métrique) des puits | 2 ml (puits) |
| Nbre de puits | 12 |
| Volume (métrique) de travail | 2 ml |
| Stérilité | Stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Type de puits | Flat Bottom (F-well) |
| Comprend | Couvercle |
| Nbre par carton | 75 |
| Nb par paquet | 1 |
| Show More |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.