Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes multi-puits non traitées Nunc™
BIOPHARMA
Code produit 10624903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
4
6
12
24
48
Conditionnement:
120 pièces
75 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Conditionnement
10624903 24 75 pièces
10559532 12 75 pièces
10396482 6 75 pièces
10132882 48 -
10778724 4 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10624903 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 144530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.89€
    290.00€ / 75 pièces
    Économisez 145.89€
    33% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
Effectuez des cultures cellulaires en suspension grâce aux boîtes multi-puits non traitées Thermo Scientific™ Nunc™.
  • Puits ronds à fond plat, avec couvercle
  • Excellentes propriétés optiques
  • Bords des puits surélevés pour réduire les risques de contamination croisée
  • Couvercle équipé de coins entaillés pour un bon ajustement et une orientation facile
  • Apyrogènes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque multi-puits
Volume (métrique) des puits 1 ml (puits)
Nbre de puits 24
Volume (métrique) de travail 1 ml
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Flat Bottom (F-well)
Comprend Couvercle
Nbre par carton 75
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 128 mm
Largeur (métrique) 86 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.