Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 General Clean™ Heavy Duty Wipes BL 7359, Extra Wide and Long Jumbo Roll
Descrizione
- Each individual roll of L30 heavy duty wipes contains 1,000 blue, 3 ply paper wipers
- L30 jumbo roll industrial wipers are ideal for heavy duty wiping, such as soaking up industrial spills, cleaning parts and components
- Single-use, disposable wipers for a variety of wiping and cleaning tasks
- Wiper roll format is ideal for larger manufacturing and industrial work areas, or anywhere requiring extensive wiping
- Compatible with a range of Kimberly-Clark Professional™ rolled hand towel dispensers
Specifica
Specifica
| Product Type | Heavy-duty Wiper |
| Length (English) | 15.35 in. |
| Length (Metric) | 39 cm |
| Width (English) | 15.35 in |
| Width (Metric) | 39 cm |
| Material | Paper |
| Basis Weight | 8.6 kg |
| Color | Blue |
| Dimensions (L x W) | 40 x 35 cm |
| Format | Large roll |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?