Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Nunc™
BIOPHARMA
Code produit 10051622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
140 mm
Conditionnement:
320 pièces
80 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
10051622 140 mm 80 pièces
10444912 90 mm 320 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10051622 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 249964
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec ces boîtes de Pétri
Préparez des échantillons dans des environnements hospitaliers, des sciences alimentaires ou de pharmacologie avec les boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Nunc™. Conçues pour optimiser les applications de culture cellulaire et les types de cellules, ces boîtes sont disponibles avec une grille moulée et fournissent de bons résultats dans les distributeurs automatiques en raison de leur planéité complète et de leur hauteur uniforme.
  • Pour la culture de bactéries, des champignons et autres microorganismes
  • Fabriquées en polystyrène à transparence optique de haute qualité, avec couvercle
  • Dotées de bagues d’empilage supérieure et inférieure pour faciliter la manipulation et stabiliser les empilements
  • Ventilation pour des échanges gazeux
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Surface de culture 145 cm2
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type Boîte de Pétri
Nombre de puits 1
Nbre par carton 80
Nb par paquet 10
Hauteur (métrique) 20 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Diamètre (métrique) 140 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.