Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Code produit 10170671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
PP avec revêtement en PVC
Plastique
Polyester
Polyoléfine
Polypropylène
Polyéthylène
Rayonne non tissée
Vinyle
À utiliser avec (application):
Applicateur manuel assurant un scellage régulier
Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz
Culture cellulaire ; applications stériles
Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques
Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques
PCR
PCR et stockage dans des plaques à 384 puits
PCR et stockage dans des plaques à 96 puits
PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints
PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines
PCR ; études de fluorescence ; microscopie
Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA
Pour la crystallographie et le génotypage
Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Usage général ; protection des échantillons ;ELISA
Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA
Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires
Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Certifié exempt RNase / DNase:
No
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 pièces
50 pièces
800 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (application) Certifié exempt RNase / DNase Conditionnement
10170671 Polyester Culture cellulaire ; applications stériles No 800 pièces
10716943 Aluminium PCR et stockage dans des plaques à 96 puits Oui 100 pièces
10681864 Aluminium PCR et stockage dans des plaques à 384 puits Oui 100 pièces
10265411 Polypropylène PCR Oui 100 pièces
10194411 Polypropylène PCR ; études de fluorescence ; microscopie Oui 100 pièces
10633973 Polyéthylène Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA Non 100 pièces
10275452 Polyoléfine PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines Oui 100 pièces
11371555 Vinyle Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques Non 50 pièces
11948231 Polyester Usage général ; protection des échantillons ;ELISA Non 100 pièces
10160993 Vinyle Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques Non 50 pièces
10552615 Polyester Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA Oui 1000 pièces
10681344 Rayonne non tissée Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz Non 50 pièces
10082182 Rayonne non tissée Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz Oui 50 pièces
10777042 Plastique Applicateur manuel assurant un scellage régulier Non 2 pièces
10574561 Aluminium PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints Oui 100 pièces
10333925 Polyester Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée Non 100 pièces
10304315 Polyester Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée Non 100 pièces
10642674 Polypropylène Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires Non 50 pièces
11524794 PP avec revêtement en PVC Pour la crystallographie et le génotypage Non 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 10170671 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 236366
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Demande de devis en gros
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
  • Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Réactifs pour les sciences de la vie
Description Film de scellage adhésif en polyester transparent, 200/800
Matériau Polyester
Stérilité Stériles
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 800
Nb par paquet 200
À utiliser avec (application) Culture cellulaire ; applications stériles
Contenu et stockage Applications générales
Type de produit Joint adhésif
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Acrylique
Certifié exempt RNase / DNase No
Perçable No
Plage de températures (métrique) -40°C à +120°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Tous
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui