Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
GREENER_CHOICE
Product Code. 10574561
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
PP avec revêtement en PVC
Plastique
Polyester
Polyoléfine
Polypropylène
Polyéthylène
Rayonne non tissée
Vinyle
À utiliser avec (application):
Applicateur manuel assurant un scellage régulier
Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz
Culture cellulaire ; applications stériles
Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques
Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques
PCR
PCR et stockage dans des plaques à 384 puits
PCR et stockage dans des plaques à 96 puits
PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints
PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines
PCR ; études de fluorescence ; microscopie
Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA
Pour la crystallographie et le génotypage
Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Usage général ; protection des échantillons ;ELISA
Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA
Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires
Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Certifié exempt RNase / DNase:
No
Non
Oui
Unit Size:
100 pièces
1000 pièces
2 pièces
50 pièces
800 pièces
Product Code. 10574561
Brand: Thermo Scientific™ 276014
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
  • Les films adhésifs de scellage assurent une fermeture hermétique de tous les formats de microplaques
  • L’adhésif sensible à la pression n’est pas collant au toucher mais forme une forte liaison à la plaque après l’application d’une pression
  • Ces adhésifs de scellage adhèrent à la plaque grâce à un applicateur manuel pratique (disponible séparément, réf. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Feuille
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents, DMSO, éthanol, acétylnitrile
Description FILM ADHÉSIF EN ALUMINIUM
Matériau Aluminium
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100
À utiliser avec (application) PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints
Contenu et stockage Général ; à long terme
Type de produit Film de scellage adhésif
Gamme de produits Nunc
Adhésif, adhésive Acrylique
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80°C à +120°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Toutes les microplaques
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui
Show More Show Less
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.