Learn More
Thermo Scientific™ Films adhésifs Nunc™
Code produit 11524794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium
PP avec revêtement en PVC
Plastique
Polyester
Polyoléfine
Polypropylène
Polyéthylène
Rayonne non tissée
Vinyle
À utiliser avec (application):
Applicateur manuel assurant un scellage régulier
Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz
Culture cellulaire ; applications stériles
Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques
Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques
PCR
PCR et stockage dans des plaques à 384 puits
PCR et stockage dans des plaques à 96 puits
PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints
PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines
PCR ; études de fluorescence ; microscopie
Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA
Pour la crystallographie et le génotypage
Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Usage général ; protection des échantillons ;ELISA
Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA
Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires
Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée
Certifié exempt RNase / DNase:
No
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
2 pièces
50 pièces
800 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (application) Certifié exempt RNase / DNase Conditionnement
11524794 PP avec revêtement en PVC Pour la crystallographie et le génotypage Non 100 pièces
10716943 Aluminium PCR et stockage dans des plaques à 96 puits Oui 100 pièces
10681864 Aluminium PCR et stockage dans des plaques à 384 puits Oui 100 pièces
10265411 Polypropylène PCR Oui 100 pièces
10194411 Polypropylène PCR ; études de fluorescence ; microscopie Oui 100 pièces
10633973 Polyéthylène Perçage répété ; faible autofluorescence ; ELISA Non 100 pièces
10275452 Polyoléfine PCR ; qPCR ; ELISA ; cristallographie des protéines Oui 100 pièces
11371555 Vinyle Dosages par luminescence, réfléchissant la lumière, dosages ELISPOT, conçus pour le haut ou le bas des plaques optiques Non 50 pièces
10170671 Polyester Culture cellulaire ; applications stériles No 800 pièces
11948231 Polyester Usage général ; protection des échantillons ;ELISA Non 100 pièces
10160993 Vinyle Dosages par fluorescence ; absorbant la lumière ; blocage de la lumière ; inhibition de la photo-dégradation des composés sensibles à la lumière ; conçu pour le haut ou le bas des plaques optiques, encoches sur le joint pour aider à l’alignement du bas des plaques Non 50 pièces
10552615 Polyester Usage général ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA Oui 1000 pièces
10681344 Rayonne non tissée Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz Non 50 pièces
10082182 Rayonne non tissée Croissance cellulaire, croissance bactérienne, non cytotoxique, taux de transmission de vapeur d’humidité de 4,200 g/m^2/24 h, hautement perméable aux gaz Oui 50 pièces
10777042 Plastique Applicateur manuel assurant un scellage régulier Non 2 pièces
10574561 Aluminium PCR ; excellente résistance aux produits chimiques, évapotranspiration minimale des échantillons, la malléabilité permet une vérification visuelle de la sécurité des joints Oui 100 pièces
10333925 Polyester Pour le support adhésif ; élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée Non 100 pièces
10304315 Polyester Élimine l’effet de bord lors de l’ELISA, minimise l’évaporation et la contamination croisée Non 100 pièces
10642674 Polypropylène Ventilation et stockage des cultures bactériennes/cellulaires Non 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Product Code. 11524794 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. AB0580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    69.21€ / 100 pièces
    Économisez 37.79€
    35% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Demande de devis en gros
Limitez l’évaporation et protégez vos échantillons de la contamination et des déversements grâce à ces films adhésifs convenant parfaitement à toutes les applications de dosage.
Minimisez l’évaporation et protégez les échantillons de la contamination et des déversements avec le film de scellage Thermo Scientific™ Nunc™. Ces adhésifs de scellage sont parfaits pour toutes les applications de dosage. Reposant sur les meilleures normes qualité et certifications du marché, les produits pour les sciences de la vie Nunc offrent des résultats fiables et reproductibles.
Les films adhésifs pour plaques Thermo Scientific fournissent un joint efficace. Ils sont dotés d’une languette non adhésive facile à retirer et peuvent résister à des températures comprises entre -40°C et 80°C.
Caractéristiques des films adhésifs pour plaques Thermo Scientific
  • Languette non adhésive pour un retrait facile du joint
  • Large plage de températures : -40°C à 80°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Transparent
Solvent Or Alcohol Resistant Life Science Reagents
Description Feuilles adhésives pour plaques
Matériau PP avec revêtement en PVC
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Nbre de puits 96
Nbre par carton 100
Nb par paquet 100
À utiliser avec (application) Pour la crystallographie et le génotypage
Contenu et stockage Général ; pour le stockage à long ou à court terme
Type de produit Film de scellage adhésif
Gamme de produits Abgene
Adhésif, adhésive Acrylique
Certifié exempt RNase / DNase Non
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Type de puits Toutes les formes de puits
Plate Compatibility Toutes les microplaques
Conditions d’incubation Applications générales
Détachable Oui