Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes sérologiques Nunc™
Code produit 16440901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Type d’emballage:
Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché
Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée
Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés
Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés
Quantité:
100/emballage ; 200/boîte
125/emballage ; 500/boîte
200/emballage ; 1000/boîte
25/emballage ; 100/boîte
25/emballage ; 200/boîte
50/emballage ; 100/boîte
50/emballage ; 1000/boîte
50/emballage ; 200/boîte
50/emballage ; 500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type d’emballage Quantité Conditionnement
16440901 25 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 50/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16400901 1 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 200/emballage ; 1000/boîte 1000 pièces
16410901 2 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 125/emballage ; 500/boîte 500 pièces
16420901 5 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 100/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16430901 10 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 100/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16450901 50 mL Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché 50/emballage ; 100/boîte 100 pièces
16460901 1 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 200/emballage ; 1000/boîte 1000 pièces
16470901 2 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 125/emballage ; 500/boîte 500 pièces
16480901 5 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 100/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16490901 10 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 100/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16400911 25 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 50/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16410911 50 mL Conditionnement individuel, emballée dans un film en plastique, bouchée 50/emballage ; 100/boîte 100 pièces
16420911 1 mL Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés 50/emballage ; 1000/boîte 1000 pièces
16430911 2 mL Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés 50/emballage ; 500/boîte 500 pièces
16669752 5 mL Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés 50/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16450911 10 mL Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés 50/emballage ; 200/boîte 500 pièces
16679752 10 mL Conditionnée en vrac, 50/sachets, fermés 50/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16460911 25 mL Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés 25/emballage ; 200/boîte 200 pièces
16470911 50 mL Conditionnée en vrac, 25 par sachets, fermés 25/emballage ; 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Code produit 16440901 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 170357N
Produits en plastique premium pour une culture cellulaire fiable
Utilisez le code promo 27952
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gamme complète de pipettes sérologiques de qualité pour soutenir chaque étape de la recherche sur la culture cellulaire
Grâce à leurs spécifications très strictes et à leurs fonctions pratiques, les pipettes sérologiques Thermo Scientific™ Nunc™ constituent un excellent choix pour les travaux de laboratoire quotidiens. Les graduations transparentes, en gras facilitent la lecture des volumes de liquides et des quantités de distribution. Large gamme de tailles et d’options d’emballage.
Détails du produit :
  • Large gamme de volumes et d’options d’emballage
  • Pipettes à code couleur et conditionnement pour une sélection pratique de volumes
  • Pipettes emballées individuellement dans du papier/plastique ou des pelures en plastique pour un niveau garanti de stérilité
  • Réduisez les déchets d’emballage grâce aux options de conditionnement en vrac
Étalonnage certifié des graduations de précision et d’exactitude
  • Garantit une précision de distribution de +/-2 % pour 1 ml et 2 ml et de +/-1 % pour 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml à plein volume
Graduations transparentes, en gras et bidirectionnelles
  • Graduations à contraste élevé pour des volumes faciles à lire
  • Les graduations inversées permettent de déterminer le volume de distribution
Graduations négatives
  • Augmentez la capacité des pipettes pour assurer des volumes supplémentaires
Bouchon de filtre
  • Évitez la contamination par des aérosols ou des liquides du dispositif de pipetage tout en réduisant davantage les risques de contamination d’un échantillon à l’autre
Spécifications :
  • Matériau : PS vierge à 100 % ultra-transparent pour une clarté maximale
  • Sans contaminants : Exempt de RNase/DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
  • Stérilité : Irradiation électronique au niveau SAL de 10-6
  • Durée de conservation : 5 ans à compter de la date de fabrication
Test de produits
  • Certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ±1% at full volume
Bouchon d’aspirateur Oui
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Conformité Exempt de RNase et de DNase, exempt d’ADN humain, non cytotoxique, apyrogène
Description Pipette sérologique, durée de conservation de 5 ans
Matériau En PS
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Cell Culture
Graduée Yes
Longueur (impériale) 13.5 in. ± 0.12 in.
Quantité 50/emballage ; 200/boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel, emballage dans un film en papier / plastique à décoller, bouché
Couleur Clear
Volume (métrique) 25 mL
Longueur (métrique) 343 mm ±3 mm
Type Serological Pipet
Jetable Single-use
Code couleur Red