Learn More
Thermo Scientific™ Microplaque Nunclon™ Sphera™ à 96 puits, traitée par Nunclon Sphera, à fond en U
BIOPHARMA
Code produit 15396123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1/Pk., 8/Cs.
5/Pk., 50/Cs.
Conditionnement:
50 pièces
Pack de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15396123 5/Pk., 50/Cs. 50 pièces
15227905 1/Pk., 8/Cs. Pack de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15396123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174929
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Couleur : Transparent ; Stérilité : Stérile ; Couvercle : Avec couvercle
Optimisez votre précieux travail. Les microplaques Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ sont dotées dʼune grande surface de culture cellulaire et permettent dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules-souches et la culture cellulaire. Proposées en formats simples ou boîte multi-puits.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
  • Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
  • Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
  • Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
  • Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
  • Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
  • Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque 96 puits de type U Nunclon Sphera, conditionnée en vrac, 50 / boîte
Matériau Polystyrène
Volume (métrique) du puits 300 μl
Type Microplaque
Quantité 5/Pk., 50/Cs.
Couleur Transparent
Traitement de surface Traitement Nunclon Sphera
Stérilité Stérile
Nbre de puits 96
Certifications/Conformité Origine non-animale ; Apyrogène, endotoxine <0,5 EU / ml ; Réactivité biologique USP classe VI ; SAL 10-6 ; ANSI / SBS 1-2004
Array 8 × 12
Gamme de produits Nunc
Conditionnement 2/Sachet, 50/Carton
Type de puits U