Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes Nunclon™ Sphera™
BIOPHARMA
Code produit 15257905
Change view
Click to view available options
Surface de culture:
1,9 cm2
21,5 cm2
3,8 cm2
56,7 cm2
8,8 cm2
9,6 cm2
Quantité:
Boîte de 20
Caisse de 7
Conditionnement:
Pack de 20
Pack de 7
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Surface de culture Quantité unitSize
15257905 1,9 cm2 Caisse de 7 Pack de 7
15267905 3,8 cm2 Caisse de 7 Pack de 7
15277905 9,6 cm2 Caisse de 7 Pack de 7
15287905 8,8 cm2 Boîte de 20 Pack de 20
15297905 21,5 cm2 Boîte de 20 Pack de 20
15207915 56,7 cm2 Boîte de 20 Pack de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Code produit 15257905 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 174930
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27968
Flacons dotés dʼune grande surface de culture cellulaire et permettant dʼobtenir des performances démontrées qui font avancer la recherche sur les cellules souches et sur la culture cellulaire.
Grâce à la surface d’adhérence de cellules très basse, les plaques et les boîtes Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ favorisent systématiquement la culture des sphéroïdes et des organoïdes en 3D, vous aidant à la formation de sphéroïdes de cancer et à la différenciation de cellules souches pour la modélisation des maladies et le dépistage systématique des drogues.
Principales qualités de la surface de culture Nunclon Sphera :
Optimise la formation de sphéroïdes
  • Permettent aux cellules en suspension de se développer avec une adhérence quasi nulle
  • Compatible avec de nombreux types de cellules différents et capacité à générer des sphéroïdes
  • Permet une croissance cellulaire cohérente et reproductible
Fait croître des cellules cancéreuses en 3 dimensions
  • Minimise la variabilité et supporte la formation régulière de sphéroïdes de concert simulant les structures en 3D de la croissance tumorale, ce qui offre un meilleur modèle pour examiner la progression des cellules tumorales et l’efficacité des agents anticancéreux in vitro
Promotion de la formation de corps embryoïdes (EB)
  • Offrent une qualité supérieure pour la formation de corps embryoïdes de cellules souches pluripotentes, avec une différenciation spontanée minimale
  • Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois couches germinales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Plaque 24 puits Nunclon Sphera, boîte de 7
Surface de culture 1,9 cm2
Type Plaque Multiwell
Quantité Caisse de 7
Nb par paquet 1
Nbre par carton 7
Traitement de surface Nunclon Sphera
Stérilité Stérile
Nbre de puits 24
Certifications/Conformité Sans composants d’origine animale ; apyrogènes, endotoxine <0,5 EU/ml ; réactivité biologique USP de classe VI ; SAL 10-6
Durée de conservation
  • 4 ans