Learn More
Fisherbrand™ Mélangeurs oscillants - vitesse variable
Code produit 15594070 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise EU, UK, CN
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Certifications/Conformité Conditionnement
15594070 Prise EU, UK, CN CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15594070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00€
    593.00€ / 1 pièces
    Économisez 259.00€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Tapis en caoutchouc bosselé et six bandes de sécurité pour tube
Permettent le mélange uniforme doux des liquides dans des tubes, plaques, flacons de culture et boîtes
  • La vitesse variable de 2 à 60 tr/min permet un mélange doux et continu des échantillons 
  • La conception compacte et à profil bas permet l’installation à chaque station de travail. La plateforme 12 x 10.5 po accueille plusieurs tubes et récipients 
  • L’affichage montre les derniers paramètres utilisés, même après une coupure de l’alimentation
  • Plage de températures de fonctionnement : - 5  à 40C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres sans CO2
  • Continuez l’exécution à la dernière vitesse définie et avec le temps restant lorsque la puissance est rétablie.
  • Fonctionnement continu ou programmé avec arrêt automatique 
  • Alarme sonore et visuelle - En mode programmé, lorsque le décompte atteint zéro, l’alarme retentit 5 fois, puis l’affichage de la durée indique“Fin“ et clignote en permanence.
  • Vous pouvez interrompre l’alarme en appuyant sur n’importe quelle touche
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle d’oscillation 20 °
Capacité de charge (métrique) 0,8 kg
Précision du contrôle de la vitesse ± 1 tr/min
Vitesse de rotation 2 à 60 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 1 A, 9,5 W, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C, utilisables dans les incubateurs, les réfrigérateurs et les chambres exempts de CO2
Puissance 9,5 W
Ampérage 1 A
Type de produit Variable-Speed Nutating Mixer
Capacité de charge (impériale) 1.8 lb
Certifications/Conformité CE
Type de prise Prise EU, UK, CN
Fréquence 50/60 Hz
Matériau Plateforme en aluminium
Dimensions (L x l) de la plateforme 12 x 10,5 in
Dimensions (L x l x H) 16,3 x 11,5 x 10,7 po (415 x 293 x 273 mm)
Hauteur (impériale) 10,7 po
Hauteur (métrique) 273 mm
Longueur (impériale) 16,3 in
Longueur (impériale) de la plateforme 12 in
Longueur (métrique) 415 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 306 mm
Largeur (impériale) 11,5 po
Largeur (impériale) de la plateforme 10,5 po
Largeur (métrique) 293 mm
Largeur (métrique) de la plateforme 266 mm
Poids à l’expédition (impériale) 13,2 lb
Poids à l’expédition (métrique) 6 kg
Alarmes Sonore et visuelle
Description Mélangeur oscillant avec inclinaison de 20° - Vitesse variable
Modèle Fisherbrand Variable-Speed Nutating Mixer
Affichage LED
Comprend Tapis en caoutchouc bosselé ; 6 bandes de fixation de tube
Plage de durée 0 min à 99 h et 59 min
Garantie et services 2 ans