Learn More
Cole-Parmer™ Attaches de câbles en nylon
Code produit 11772753 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Rouge
Longueur (métrique):
10 cm
14 cm
19 cm
20 cm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11772753 Blanc 14 cm 1000 pièces
11769549 Blanc 20 cm 1000 pièces
11795748 Rouge 20 cm -
11835302 Blanc 19 cm 1000 pièces
11722693 Blanc 10 cm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11772753 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0683054
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.47€
    43.89€ / 1000 pièces
    Économisez 13.58€
    23% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les attaches continuent à maintenir la tension même dans les environnements à pulvérisation d’huile ou humides. Les attaches-câbles en nylon Cole-Parmer™ ont un mécanisme de verrouillage durable qui maintient en toute sécurité même lorsqu’elles sont
  • Ces attaches sont moulées par injection en nylon 6/6, elles ne se corrodent pas ’et ne s'étirent pas.
  • Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur (outil vendu séparément)
  • Les attaches sont homologuées UL et sont auto-extinguibles conformément à la norme UL 94 Flam.
  • Classe : V-2 (les modèles 06830-85 et -95 ont une classification de résistance au feu UL de UL94-HB)
  • Tous les colliers de serrage à conception solide (A et E répondent à la spécification militaire MS3367, à l'exception des modèles extra-robustes (06830-42 et -99))
  • Les attaches résistent à des températures °allant jusqu'à 85 °C (185 °F) et ont un point de fusion de 257 °C (495 °F) ; à l'exception des attaches de câbles à barbes qui résistent à des températures °allant jusqu'à 75 °C (167 °F) et ont un point de fusion de 218 °C (425 °F).
Spécification
Type Attache-câble
Matériau Nylon
Couleur Blanc
Longueur (métrique) 14 cm
Quantité 1 000/paquet
Certifications/Conformité Identification du composant UL
À utiliser avec (application) Application facile des attaches à la main ou utilisation d’un outil tendeur