Learn More
Masterflex™ Colliers de serrage en nylon pour raccords sanitaires
Code produit 13188169
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 à 38,1 mm
de 12,7 à 19,05 mm
Packungsgröße:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Largeur (métrique) unitSize
13188169 de 12,7 à 19,05 mm 1 pièce
13198169 25,4 à 38,1 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13188169 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3050821
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Maintenez les conditions sanitaires avec ces pinces. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires offrant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
Ces pinces permettent de maintenir des conditions sanitaires. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires garantissant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
  • Faible lixiviabilité
  • Stériliser à l’oxyde d’éthylène (ETO)
  • Compatible avec les raccords Tri-Clamp™
Spezifikation
Matériau Nylon
À utiliser avec Raccord Tri-Clamp™
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) de 12,7 à 19,05 mm
Type de produit Pince pour tubulure
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.