Learn More
Masterflex™ Colliers de serrage en nylon pour raccords sanitaires
Code produit 13198169
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
25,4 à 38,1 mm
de 12,7 à 19,05 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
13198169 25,4 à 38,1 mm 1 pièce
13188169 de 12,7 à 19,05 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13198169 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3050823
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenez les conditions sanitaires avec ces pinces. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires offrant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
Ces pinces permettent de maintenir des conditions sanitaires. Pince en nylon Cole-Parmer™ pour raccords sanitaires garantissant une excellente résistance chimique et de faibles caractéristiques lixiviables.
  • Faible lixiviabilité
  • Stériliser à l’oxyde d’éthylène (ETO)
  • Compatible avec les raccords Tri-Clamp™
Spécification
Matériau Nylon
Quantité d’emballage 1 de chaque
Largeur (métrique) 25,4 à 38,1 mm
Type de produit Pince pour tubulure