Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en nylon
Code produit 11726148 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
Adaptateur femelle Luer x femelle Luer
Femelle Luer x 1/16 in Adaptateur à embout cannelé
Femelle Luer x 1/4 à 28 in Filetage d'étanchéité inférieur UNF
Femelle Luer x 1/8 in Adaptateur à embout cannelé
Luer femelle x 1/4 in Adaptateur à embout cannelé
Luer femelle x 3/16 in Adaptateur à embout cannelé
Conditionnement:
25 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11726148 Adaptateur femelle Luer x femelle Luer 25 pièces
11745818 Femelle Luer x 1/16 in Adaptateur à embout cannelé 25 pièces
11710089 Luer femelle x 1/4 in Adaptateur à embout cannelé 25 pièces
11789609 Femelle Luer x 1/4 à 28 in Filetage d'étanchéité inférieur UNF 25 pièces
11715898 Femelle Luer x 1/8 in Adaptateur à embout cannelé -
11848621 Luer femelle x 3/16 in Adaptateur à embout cannelé 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11726148 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4550222
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer femelle Cole-Parmer™ en nylon sont idéals pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1⁄16" à 1⁄4", avec une variété d’options de connexion.
  • Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
  • Conforme à la normes ISO 594-1
  • Bonne résistance chimique
  • Température max.455°F (235°C)
  • Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Matériau Nylon
À utiliser avec Adaptateur femelle Luer x femelle Luer
Quantité d’emballage 25/boîte
Type de produit Raccord Luer