Learn More
Fisherbrand™ Filtre à membrane en nylon
Code produit 11745315 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,22 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Conditionnement
11745315 0,22 μm 47 mm 100 pièces
11735315 0,22 μm 25 mm 100 pièces
11755315 0,45 μm 25 mm -
11765315 0,45 μm 47 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11745315
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Membrane hydrophile naturelle conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux.
  • Membrane hydrophile naturelle
  • Conçue pour se mouiller uniformément et conserver sa résistance supérieure lors de l’utilisation dans la filtration générale ou dans les dosages médicaux
  • Flexibles, durables et résistants aux déchirures
  • Autoclavable à 135°C
  • Compatibilité chimique efficace avec les solutions aqueuses et alcooliques et les solvants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Point à bulle 3.4bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltre
Matériau Nylon
Porosité 0,22 μm
Stérilité Non stérile
Débit 9,9 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration stérilisante de solutions aqueuses, solvants organiques, élimination des particules et bactéries (glycémie, cholestérol sérique, médicaments)
Débit de gaz 1,7 L/min./cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 47 mm